Merck
419192
Sigma-Aldrich
N-(3-Chinuclidinyl)-3-chlorbenzamid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17ClN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
165-166 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@]12CCN(CC1)CC2NC(=O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C14H17ClN2O/c15-12-3-1-2-11(8-12)14(18)16-13-9-17-6-4-10(13)5-7-17/h1-3,8,10,13H,4-7,9H2,(H,16,18)
InChIKey
NFCKUDVYRHEVOM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide is a quinuclidine derivative. Quinuclidine is a bicyclic amine.They are widely employed as ligand in OsO4-catalyzed dihydroxylation studies of olefins.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)