Fortfahren mit
418102
Butyraldehyd
purified by redistillation, ≥99.5%
Synonym(e):
Butanal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,40
800 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
€ 130,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-646-6
Beilstein/REAXYS Number:
506061
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
€ 69,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
90 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
390 °F
purified by
redistillation
expl. lim.
12.5 %
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
organoleptic
pungent
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Butyraldehyde, also known as Butanal, is an aliphatic aldehyde, that is commonly used as a versatile building block in various organic reactions, such as in the synthesis of diverse C4–C8 alcohols, esters, amines, and carboxylic acids.
Application
Butyraldehyde can be used as a reactant in the:
  • Reductive amination of various nitroarene derivatives to synthesize mono-N-alkylated aniline derivatives.
  • Ionic liquid-catalyzed Knoevenagel condensation with active methylene compounds to synthesize substituted electrophilic alkenes.
  • NiCl2-catalyzed synthesis of α-aminonitriles by reacting with amines and trimethylsilyl cyanides.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
94194PHR2730W221902
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
analytical standard, contains ~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol and ~1% water as stabilizer
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
≥96.0%, FG
assay
≥99.5%
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥96.0%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400, 300
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
refractive index
n20/D 1.380 (lit.), n20/D 1.377-1.387
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
refractive index
n20/D 1.380 (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
75 °C (lit.)
bp
75 °C (lit.)
bp
75 °C (lit.)
bp
75 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyraldehyd
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
123-72-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)