417483
6-Bromchromon-2-carbonsäure
97%
About This Item
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
~265 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1=CC(=O)c2cc(Br)ccc2O1
InChI
1S/C10H5BrO4/c11-5-1-2-8-6(3-5)7(12)4-9(15-8)10(13)14/h1-4H,(H,13,14)
InChIKey
QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)