Merck
417378
Sigma-Aldrich
1-(5-Brom-2-hydroxyphenyl)-3-phenyl-1,3-propandion
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OH)COCH2COC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(Br)cc1C(=O)CC(=O)c2ccccc2
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)