Merck
416606
Bisphenol A-ethoxylat (15 EO/Phenol) Sulfat Ammoniumsalz -Lösung
60 wt. % in H2O, EO/phenol 15
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C[C6H4(OCH2CH2)nOSO3NH4]2
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
composition
EO/phenol, 15
concentration
60 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.431
density
1.115 g/mL at 25 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)