Fortfahren mit
415693
8-Chlor-1-octanol
98%
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl(CH2)8OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
245-451-6
MDL number:
Assay:
98%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
129-130 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCl
InChI
1S/C8H17ClO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h10H,1-8H2
InChI key
YDFAJMDFCCJZSI-UHFFFAOYSA-N
General description
8-Chloro-1-octanol is a ω-chloro-1-alkanol.[1]
Application
8-Chloro-1-octanol may be employed for the following studies:
  • Biosynthesis of bacteriochlorophyll c derivatives, via esterification.[1]
  • Preparation of new macroporous triisobutylphosphine sulphide functionalized polymers.
  • Synthesis of series of new mesogenic azomethine diols.[2]
  • Synthesis of bis(4-hydroxyoctoxyphenyl)sulfone (HOS).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
305774330205469777
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
bp
129-130 °C/11 mmHg (lit.)
bp
98-99 °C/9 mmHg (lit.)
bp
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
bp
83 °C/95 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
density
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.828 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, hydroxyl
functional group
-
functional group
chloro
functional group
alkyl halide, chloro
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)