Wichtige Dokumente
415073
Magnesiumwolframat
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
MgWO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
[Mg++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.4O.W/q+2;;;2*-1;
InChIKey
DJZHPOJZOWHJPP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)