Merck
414468
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzyliden)benzylamin
97%
Synonym(e):
N-(4-Biphenylylmethylen)-benzylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.36
Beilstein:
3303002
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
58-62 °C (lit.)
SMILES String
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
InChIKey
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)