Merck
413313
Sigma-Aldrich
Triphenylolmethantriglycidylether-2,6-Tolylendiisocyanat-Addukt
Synonym(e):
Triphenylolmethane triglycidyl ether 2,6-tolylene diisocyanate adduct
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C65H62N2O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1095.19
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
90 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(cccc1N2CC(COc3ccc(cc3)C(c4ccc(OCC5CO5)cc4)c6ccc(OCC7CO7)cc6)OC2=O)N8CC(COc9ccc(cc9)C(c%10ccc(OCC%11CO%11)cc%10)c%12ccc(OCC%13CO%13)cc%12)OC8=O
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)