Merck
413291
Sigma-Aldrich
Poly-[(phenyl-glycidylether)-co-dicyclopentadien]
average Mn ~490
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Mol-Gew.
average Mn ~490
Übergangstemp.
Tg 48-52 °C
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CC2C3CCC(C3)C2C1.C4OC4COc5ccccc5
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)