Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 € 88,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C3H4(CO2CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
414-240-2
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
€ 88,50
Listenpreis€ 118,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
density
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
PWLLZZMFFZUSOG-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate may be used in the preparation of α-diazo-β-ketoester.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index n20/D 1.420 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form solid | form - |
| bp 196-198 °C (lit.) | bp 129-133 °C (lit.) | bp 143 °C/20 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.147 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.96 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.139 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?