Wichtige Dokumente
412155
Neopentylglykol-methylether-propoxylat (2PO/OH)-acrylat
average Mn ~288, contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2C(CH3)2CH2OCH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Mol-Gew.
average Mn ~288
Enthält
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCC(C)(C)COCC(C)OCC(C)OC(=O)C=C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)