Wichtige Dokumente
411833
Bis-(4-acetamidophenyl)-ether
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CONHC6H4)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
230-231 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(C)=O)cc2)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)