Merck
410942
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrabenzylmethandiamin
98%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5CH2)2NCH2N(CH2C6H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C (lit.)
SMILES String
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)N(Cc3ccccc3)Cc4ccccc4