Wichtige Dokumente
41034
2,3-Dimethyl-oxiran
cis+trans, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
2-Butenoxid
About This Item
Assay
≥97.0% (GC)
Dichte
0.804 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC1OC1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3
InChIKey
PQXKWPLDPFFDJP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-26 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)