Merck
410322
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydro-2,5-dimethoxyfurfurylamin, Isomerengemisch
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
SMILES String
COC1OC(CN)(OC)C=C1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)