Merck
41030
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-oxazolidin-2-thion
≥98.0% (CHN)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NOS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.20
Beilstein:
109195
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (CHN)
mp (Schmelzpunkt)
122-124 °C
SMILES String
CC1(C)COC(=S)N1
Sonstige Hinweise
Starting material for the synthesis of achiral thiiranes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41, 1735-1735 (1976)