Merck
408603
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OMe
98%
Synonym(e):
N-Carbobenzyloxy-L-glutaminsäure-1-methylester, Z-L-glutaminsäure-1-methylester
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.29
Beilstein:
2567599
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −24°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C14H17NO6/c1-20-13(18)11(7-8-12(16)17)15-14(19)21-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,15,19)(H,16,17)/t11-/m0/s1
InChIKey
BGMCTGARFXPQML-NSHDSACASA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)