Merck
40652
(S)-7,7′-Bis-(diphenylphosphino)-3,3′,4,4′-tetrahydro-4,4′-dimethyl-8,8′-bi-(2H-1,4-benzoxazin)
≥95.0%
Synonym(e):
Solphos SL-A001-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H38N2O2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
664.71
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95.0%
optical activity
[α]20/D -137±10°, c = 0.5 in chloroform
optical purity
ee: ≥99%
SMILES string
CN1CCOc2c1ccc(P(c3ccccc3)c4ccccc4)c2-c5c6OCCN(C)c6ccc5P(c7ccccc7)c8ccccc8
General description
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)