Merck
406333
Sigma-Aldrich
[3-(3,4-Dimethyl-9-oxo-9H-thioxanthen-2-yloxy)-2-hydroxypropyl]-trimethylammoniumchlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26ClNO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Cl-].Cc1c(C)c2Sc3ccccc3C(=O)c2cc1OCC(O)C[N+](C)(C)C
Anwendung
Photoinitiator
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)