Merck
40617
Sigma-Aldrich
(2R,6R)-2,6-Heptandiol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.20
Beilstein:
6954914
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
solid
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ≥99:1% (GC)
SMILES String
C[C@@H](O)CCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C7H16O2/c1-6(8)4-3-5-7(2)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3/t6-,7-/m1/s1
InChIKey
OZIMXLFSRSPFAS-RNFRBKRXSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)