Merck
406163
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-2,3-isopropyliden-rac.-glycerin
99%
Synonym(e):
(±)-4-Benzyloxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan, DL-α,β-Isopropylidenglycerin-γ-benzylether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.28
Beilstein:
82961
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
89-91 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OCC(COCc2ccccc2)O1
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)