Wichtige Dokumente
406058
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(OCH3)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(F)c1C#N
InChI
1S/C8H6FNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,1H3
InChIKey
YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile (FMBN) is a fluorinated organic building block used in organic synthesis. Molecular structure and vibrational spectra of FMBN have been investigated.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Vibrational spectra and electrostatic potential surface of 2-fluoro-6-methoxybenzonitrile based on quantum chemical calculations.
Murugan M, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 4(7), 3400-3413 (2012)