Merck
404691
Sigma-Aldrich
trans-3,4-Dichlorsulfolan
99%
Synonym(e):
trans-3,4-Dichlorosulfolane, trans-Sulfolene dichloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6Cl2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C (lit.)
SMILES String
Cl[C@@H]1CS(=O)(=O)C[C@H]1Cl