Merck
404543
Sigma-Aldrich
Zinn(II)-phthalocyanin
Dye content 97 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H16N8Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
631.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 97%
λmax
695 nm
SMILES String
[SnH2]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)