403776
2,3,4,5,6-Pentabrombenzylalkohol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C7H3Br5O/c8-3-2(1-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10/h13H,1H2
InChIKey
KKWHDMUCBWSKGL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable