Wichtige Dokumente
403156
1-Brom-3-(brommethyl)-adamantan
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
105-108 °C (lit.)
SMILES String
BrC[C@]12C[C@H]3C[C@H](C[C@](Br)(C3)C1)C2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)