Wichtige Dokumente
402397
1,3-Bis-(α-hydroxyisopropyl)-benzol
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H4[C(CH3)2OH]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
137-140 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(O)c1cccc(c1)C(C)(C)O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)