Merck
402281
Sigma-Aldrich
2-Amino-7-ethyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridin-3-carbonitril
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)