Merck
401048
Sigma-Aldrich
Cobalt(II)-selenid
pieces, 6 mm
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CoSe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Form
pieces
Partikelgröße
6 mm
Dichte
7.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]=[Se]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)