Wichtige Dokumente
400998
Cer(III)-bromid
99%
Synonym(e):
Cerium tribromide, Cerous bromide
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CeBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
379.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)