Wichtige Dokumente
400793
Niob(V)-iodid
−8 mesh
About This Item
Form
solid
Partikelgröße
−8 mesh
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
I[Nb](I)(I)(I)I
InChI
1S/5HI.Nb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChIKey
FWIYBTVHGYLSAZ-UHFFFAOYSA-I
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)