Merck
400459
Sigma-Aldrich
Strontiummolybdat
−200 mesh
About This Item
Lineare Formel:
SrMoO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.56
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Partikelgröße
−200 mesh
Dichte
4.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sr++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)