Merck
399477
Sigma-Aldrich
Siliciumhexaborid
−325 mesh
About This Item
Lineare Formel:
SiB6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Partikelgröße
−325 mesh
SMILES String
B12B3B4B1[Si]45B2B35
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)