Merck
398950
Sigma-Aldrich
Triphenylbismut
99%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)3Bi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
440.29
Beilstein:
3905930
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)[Bi](c2ccccc2)c3ccccc3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)