Merck
395110
Sigma-Aldrich
Triisobutylphosphin
95%
Synonym(e):
Tris-(2-methylpropyl)-phosphin
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CHCH2]3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.32
Beilstein:
1738664
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
126 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)CP(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2)7-13(8-11(3)4)9-12(5)6/h10-12H,7-9H2,1-6H3
InChIKey
DAGQYUCAQQEEJD-UHFFFAOYSA-N
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)