Merck
393959
Sigma-Aldrich
Reten
technical grade
Synonym(e):
7-Isopropyl-1-methylphenanthren
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
bp
208 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
95-97 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)