Merck
392804
Sigma-Aldrich
2,4-Diethoxy-3-methylbenzaldehyd
96%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H2(OC2H5)2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.535 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
31-34 °C (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOc1ccc(C=O)c(OCC)c1C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)