Merck
392375
Sigma-Aldrich
IR-895
97%
Synonym(e):
Dimethyl{4-[1,7,7-tris(4-dimethylaminophenyl)-2,4,6-heptatrienyliden]-2,5-cyclohexadien-1-yliden}ammonium-perchlorat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H45ClN4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
669.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
λmax
895 nm
SMILES String
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C(=C\C=C\C=C\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)c4ccc(cc4)N(C)C
InChI
1S/C39H45N4.ClHO4/c1-40(2)34-22-14-30(15-23-34)38(31-16-24-35(25-17-31)41(3)4)12-10-9-11-13-39(32-18-26-36(27-19-32)42(5)6)33-20-28-37(29-21-33)43(7)8;2-1(3,4)5/h9-29H,1-8H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChIKey
WEIPOKGKSDINKW-UHFFFAOYSA-M
Leistungsmerkmale und Vorteile
Near IR dye.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of the American Chemical Society, 80, 3772-3772 (1958)
Artikel
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.