Wichtige Dokumente
392332
7-[1-(4-Fluorphenyl)-4-isopropyl-2-phenyl-1H-imidazol-5-yl]-5-hydroxy-3-oxo-trans-6-heptensäure-ethylester
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H29FN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)CC(O)\C=C\c1c(nc(-c2ccccc2)n1-c3ccc(F)cc3)C(C)C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)