Merck
391441
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-3-(methylamino)-2-cyclohexen-1-on
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3NHC6H5(CH3)2(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (lit.)
SMILES String
CNC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)