Wichtige Dokumente
391158
1,1,1-Tris-(chlormethyl)-propan
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2H5C(CH2Cl)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
42-44 °C (lit.)
SMILES String
CCC(CCl)(CCl)CCl
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)