Wichtige Dokumente
388572
Poly-(3,3′-diaminobenzophenon-co-benzophenon-3,3′,4,4′-tetracarbonsäuredianhydrid)
Synonym(e):
LARC-TPI
About This Item
Form
powder
Dielektrizitätskonstante
3.3, 1 MHz
mp (Schmelzpunkt)
>500 °C (lit.)
Übergangstemp.
Tg 245 °C
Tm 276 °C (DSC, 20°C/min)
InChI
1S/C17H8N2O5.C13H12N2O/c20-13(7-1-3-9-11(5-7)16(23)18-14(9)21)8-2-4-10-12(6-8)17(24)19-15(10)22;14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-6H,(H,18,21,23)(H,19,22,24);1-8H,14-15H2
InChIKey
CLNYWOAUAVHHOL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)