Merck
386200
Sigma-Aldrich
2-[(4,5-Diphenyl-3-ethyl-2-thiazolinyliden)-methyl]-5-[3-ethoxy-4-(3-ethyl-5-methyl-2-benzothiazolinyliden)-2-buten-1-yliden]-3-ethyl-4-oxo-2-thiazoliniumiodid
Dye content 95 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C39H40IN3O2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
805.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
214 °C (dec.) (lit.)
λmax
652 nm
SMILES String
[I-].CCOC(=C\C=C1\SC(\C=C2/SC(c3ccccc3)=C(N2CC)c4ccccc4)=[N+](CC)C1=O)\C=C5/Sc6ccc(C)cc6N5CC
InChI
1S/C39H40N3O2S3.HI/c1-6-40-31-24-27(5)20-22-32(31)45-34(40)25-30(44-9-4)21-23-33-39(43)42(8-3)36(46-33)26-35-41(7-2)37(28-16-12-10-13-17-28)38(47-35)29-18-14-11-15-19-29;/h10-26H,6-9H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1/b30-21+,33-23+,34-25-;
InChIKey
RRGPZNSNORJTEB-FEXNTRRWSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable