Merck
385956
Sigma-Aldrich
1-(2-Chlor-5-sulfophenyl)-4-(4-dimethylamino-benzyliden)-3-methyl-2-pyrazolin-5-on -triethylammonium (Salz)
Dye content 95 %
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32ClN4O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Zusammensetzung
Dye content, 95%
mp (Schmelzpunkt)
194-197 °C (lit.)
λmax
501 nm
SMILES String
CCN(CC)CC.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C2\C(C)=NN(C2=O)c3cc(ccc3Cl)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C19H18ClN3O4S.C6H15N/c1-12-16(10-13-4-6-14(7-5-13)22(2)3)19(24)23(21-12)18-11-15(28(25,26)27)8-9-17(18)20;1-4-7(5-2)6-3/h4-11H,1-3H3,(H,25,26,27);4-6H2,1-3H3/b16-10-;
InChIKey
GDMMFAHFEBIZNT-HYMQDMCPSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)