Merck
384062
Chemie-Demonstrations-Kit
Chemiluminescence
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41100000
Allgemeine Beschreibung
Demonstrates the phenomenon of light emission. In the presence of a fluorescent dye, an energy rich molecule reacts with hydrogen peroxide solution. The individual mixtures immediately start to glow, with color being dependent on the dye used. One demonstration per kit.
Fundamental chemical principles are best retained by students when visual aids are utilized. The CHEMDEMO kits allow educators to present the basic properties of chemistry safely and easily.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Bottle 1 Blue luminescence
  • Bottle 2 Green luminescence
  • Bottle 3 Orange luminescence
  • Hydrogen peroxide solution
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)