Merck
383589
Sigma-Aldrich
Benz[d]indeno[1,2-b]pyran-5,11-dion
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
258-259 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)