Merck
383457
Sigma-Aldrich
6-Chlor-3-formylchromon
97%
Synonym(e):
6-Chlor-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carboxaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H5ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
166-168 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc2OC=C(C=O)C(=O)c2c1
Angaben zum Gen
human ... PTPN1(5770)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable