Merck
38320
Sigma-Aldrich
2-Diisopropylamino-ethylamin
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
N,N-Diisopropylethylendiamin
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.26
Beilstein:
1734800
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.443
Dichte
0.830 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)N(CCN)C(C)C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)