Merck
381578
Sigma-Aldrich
N-(4-Aminobenzolsulfonyl)-N′-butylharnstoff
98%
Synonym(e):
Carbutamide
About This Item
Lineare Formel:
4-(H2N)C6H4SO2NHCONH(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
SMILES String
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)